missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE3B Antibody (OTI3F10) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30680893 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30680893 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30680893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344687JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE3B
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F10
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89910
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.