missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
UBE2W Polyclonal specifically detects UBE2W in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?