Descripción
UBE2R2 Polyclonal antibody specifically detects UBE2R2 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UBE2R2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | CDC34BEC 6.3.2.19, E2-CDC34B, FLJ20419, MGC10481, UBC3BUbiquitin-protein ligase R2, Ubiquitin carrier protein R2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R2, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34B, ubiquitin-conjugating enzyme E2R 2, ubiquitin-conjugating enzyme UBC3B |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNE |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |