missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2N/Ubc13 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589470 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589470 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589470 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298828AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2N/Ubc13 Polyclonal antibody specifically detects UBE2N/Ubc13 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2N/Ubc13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen bendless-like ubiquitin conjugating enzyme, Bendless-like ubiquitin-conjugating enzyme, BLU, EC 6.3.2.19, MGC131857, MGC8489, UBC13, UbcH-ben, Ubiquitin carrier protein N, ubiquitin-conjugating enzyme E2 N, ubiquitin-conjugating enzyme E2N (homologous to yeast UBC13), ubiquitin-conjugating enzyme E2N (UBC13 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase N, yeast UBC13 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human UBE2N/Ubc13.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7334
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.