Learn More
UBE2G2 Antibody [mFluor Violet 450 SE], R&D Systems™
Código de producto. 30498575 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30498575 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498575 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335140MFV450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2G2 Polyclonal antibody specifically detects UBE2G2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UBE2G2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2.19, UBC7human ubiquitin conjugating enzyme G210ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (homologous to yeast UBC7), Ubiquitin carrier protein G2, ubiquitin conjugating enzyme 7, ubiquitin conjugating enzyme G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (UBC7 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase G2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human UBE2G2 (NP_003334.2).,, Sequence:, MAGTALKRLMAEYKQLTLNPPEGIVAGPMNEENFFEWEALIMGPEDTCFEFGVFPAILSFPLDYPLSPPKMRFTCEMFHPNIYPDGRVCISILHAPGDDPMGYESSAERWSPVQSVEKILLSVVSMLAEPNDESGANVDASKMWRDDREQFYKIAKQIVQKSLGL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7327
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus