missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
UbcH7/UBE2L3 Polyclonal specifically detects UbcH7/UBE2L3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UbcH7/UBE2L3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | E2-F1, EC 6.3.2.19, L-UBC, UBCE7, UbcH7, UBCH7UbcM4, Ubiquitin carrier protein L3, ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-F1, ubiquitin-conjugating enzyme E2L 3, ubiquitin-conjugating enzyme UBCH7, Ubiquitin-protein ligase L3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human UbcH7/UBE2L3. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?