Learn More
R&D Systems™ UbcH6/UBE2E1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18366490 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366490 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18366490 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP186886PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human UBE2E1. The UbcH6/UBE2E1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The UbcH6/UBE2E1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-86886. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 7324
Especie Human
Línea de productos Novus
Método de purificación Chromatography
Pureza >80%
Concentración 0.5mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Para utilizar con (aplicación) Blocking/Neutralizing, Control
Símbolo de gen UBE2E1
Tipo de etiqueta Unlabeled
Peso molecular 29kDa
Tipo de producto UbcH6/UBE2E1
Cantidad 0,1 mL
Estado normativo RUO
Fuente E.Coli
Reactividad específica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-86886. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Inmunógeno LLSTSAKRIQKELADITLDPPPNCSAGPKGDNIYEWRSTILGPPGSVYEGGVFFLDITFTPEYPFKPPKVTFRTRIYHCNINSQGVICLDILKDNWSPALTIS
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación