Learn More
asecos™ Armario bajo mesa de almacenamiento de seguridad tipo 90 UB-S-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15974526 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Corredera
Modelo:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Peso (métrico):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Modelo Peso (métrico) unitSize
15974526 Corredera UB90.060.059.050.S 111 kg cada uno
15924506 Corredera UB90.060.089.050.S 148 kg cada uno
15904436 Corredera UB90.060.110.050.S 180 kg cada uno
15944456 Corredera UB90.060.110.050.2S 183,50 kg cada uno
15958062 Corredera UB90.060.059.S 123,30 kg cada uno
15904496 Corredera UB90.060.089.S 163 kg cada uno
15924426 Corredera UB90.060.110.S 193 kg cada uno
15994436 Corredera UB90.060.110.2S 200,10 kg cada uno
15974396 Corredera UB90.060.140.2S 244 kg cada uno
15927476 Corredera UB90.080.059.060.S 150,50 kg cada uno
15907476 Corredera UB90.080.110.060.2S 244,50 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15974526 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3047300135295
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y larga duración: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Fácil de usar: los cajones permanecen abiertos en cualquier posición, el interior de los cajones es completamente visible – acceso a todos los contenedores
  • Caja fuerte: cajones equipados de serie con cable de tierra, incluida abrazadera, sumidero soldado con junta, cajones con cierre automático en caso de incendio.
  • No se permite el uso no autorizado: Cajones bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas con zócalo (disponible opcionalmente), fácil desplazamiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción técnica
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 1 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Fondo exterior (métrico) 502 mm
Fondo interior (métrico) 382 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 382 × 470 × 502 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 502 × 593 × 600 mm
Modelo de puerta Corredera
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 600 mm
Altura (métrico) interior 502 mm
Modelo UB90.060.059.050.S
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 111 kg
Anchura exterior (métrico) 593 mm
Anchura (métrico) interior 470 mm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de seguridad (debajo del banco)