Learn More
UAF1/WDR48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18207979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18207979 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18207979 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2860340.1ML
Rabbit Polyclonal Antibody
UAF1/WDR48 Polyclonal specifically detects UAF1/WDR48 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno UAF1/WDR48
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen KIAA1449DKFZp686G1794, P80, UAF1, USP1 associated factor 1, USP1-associated factor 1, WD repeat domain 48, WD repeat endosomal protein, WD repeat-containing protein 48
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human UAF1/WDR48
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.