Learn More
U-104, MedChemExpress
Código de producto. 16485718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485718 10 mg 10 miligramos
16411887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13513
MedChemExpress U-104 (SLC-0111) is a potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor for CA IX and CA XII with Ki values of 45.1 nM and 4.5 nM, respectively. U-104 shows a significant delay in tumor growth in mice model.
U-104 (SLC-0111) is a potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor for CA IX and CA XII with Ki values of 45.1 nM and 4.5 nM, respectively. U-104 shows a significant delay in tumor growth in mice model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U-104
CAS 178606-66-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12FN3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo SLC-0111
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (323.29 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 309.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.32
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death