Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ Tychem™ PL50
Descripción
- Muñecas elásticas
- Tratamiento antiestático
- Con cierre trasero cruzado, cierre de cuello de velcro y ajuste a la cintura
- Ofrece una excelente protección frente a la permeación de una amplia gama de productos químicos
- Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | De L a XXL |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | None |
| Modelo | Espinilla |
| Tipo de producto | Bata |
| Material | Sustrato Tyvek laminado a una película con revestimiento polimérico |
| Color | Gris |
| Tipo de tapón | Área trasera |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |