Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Mono IC193B TS, estéril, con doble bolsa
BIOPHARMA
Código de producto. 17809413
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17809413 Pequeño paquete de 20
17899403 M paquete de 20
17889403 L paquete de 20
17839413 XL paquete de 20
17879413 2XL paquete de 20
17869413 3XL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17809413 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.66€
    306.93€ / paquete de 20
    Ahorro 166.73€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los overoles con capucha esterilizados con rayos gamma están doblados asépticamente y tienen costuras internas selladas, cubrebotas integrado con suela antideslizante, elasticidad tunelizada en muñecas y tobillos, cintura elástica en la espalda, Tyvek™ Presillas elásticas cubiertas para el pulgar y solapa antitormenta.
  • Esterilización mediante radiación gamma
  • Costuras internas selladas
  • Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
  • Tyvek™ Presillas elásticas cubiertas para el pulgar
  • Elástico acanalado en muñecas y tobillos
  • Cierre con cremallera frontal
  • Solapa hermética
  • Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
  • Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado.
  • Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua no peligrosos.
  • Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
  • Esterilizado por irradiación gamma
  • Doblado para facilitar su colocación aséptica y empaquetado en un ISO sala limpia de clase 5
  • Envasado en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia.
  • El sistema de embalaje sirve como un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al transferir prendas a áreas limpias.
  • Se utiliza típicamente en salas blancas dentro de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tyvek
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Botas acopladas
Estilo de manguito Bandas de cierre
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjuntas
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Partícula
Sin látex Sí
Modelo D15560