Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Mono IC183B TS, estéril, con doble bolsa
Description
- Esterilización mediante radiación gamma
- Costuras internas selladas
- Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
- Tyvek™ Presillas elásticas cubiertas para el pulgar
- Elástico acanalado en muñecas y tobillos
- Cierre con cremallera frontal
- Solapa hermética
- Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
- Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado.
- Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua no peligrosos.
- Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
- Esterilizado por irradiación gamma
- Doblado para facilitar su colocación aséptica y empaquetado en un ISO sala limpia de clase 5
- Envasado en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia.
- El sistema de embalaje sirve como un elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al transferir prendas a áreas limpias.
- Se utiliza típicamente en salas blancas dentro de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Show More |