Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 689B WS Capucha con mascarilla integrada, estéril, con doble bolsa
BIOPHARMA
Código de producto. 17879403
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Talla única
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17879403 Talla única paquete de 100
1 options
Código de producto. 17879403 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    432.60€ / paquete de 100
    Ahorro 191.40€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La capucha esterilizada con rayos gamma con máscara integrada está doblada asépticamente y presenta costuras internas selladas, abertura facial sellada, lazos para un ajuste regulable en el área del pecho y una máscara de polietileno plisada.
  • Con máscara adjunta y lazos para un ajuste regulable en el área del pecho.
  • Disponible en color blanco y en talla única.
  • Esterilizado con rayos gamma y envasado en doble bolsa.
  • Costuras internas selladas
  • Abertura facial sellada para un nivel bajo de emisión de partículas
Tyvek™ IsoClean™ Ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Elaborado con polietileno de alta densidad mediante el uso de un proceso patentado de “flash spinning”. Tyvek™ IsoClean™ Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua no peligrosos. Tyvek™ IsoClean™ También es transpirable y no suelta pelusa.
Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios WS han sido esterilizados mediante irradiación gamma. Están doblados para facilitar su colocación aséptica y empaquetados en un ISO sala limpia clase 5 Todo DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios estériles (código de opción WS) se envasan en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia. El sistema de embalaje sirve como elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al trasladar prendas a áreas limpias. Los accesorios se envían en un embalaje doble individual.
Prendas y accesorios fabricados con materiales estériles Tyvek™ IsoClean™ Se utilizan normalmente en salas blancas de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Lazos
Material Tyvek
Tamaño Talla única
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí