Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Cubrebotas IC 458B WS, estéril, con doble bolsa
BIOPHARMA
Código de producto. 17849333
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17849333 Extra grande paquete de 100
17829333 Pequeño paquete de 100
17809333 Mediano paquete de 100
17839333 Grande paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17849333 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.52€
    240.54€ / paquete de 100
    Ahorro 51.98€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Las cubiertas de botas esterilizadas con rayos gamma están dobladas asépticamente y cuentan con una abertura de pierna elástica cubierta, cordones en los tobillos, suela antideslizante y costuras internas selladas.
  • Esterilización mediante radiación gamma
  • Costuras internas selladas
  • Elasticidad tunelizada en la espinilla y los tobillos.
  • Cordones en los tobillos
  • Gripper™ Las suelas proporcionan mayor resistencia al deslizamiento y robustez.
Tyvek™ IsoClean™ Ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado. Tyvek™ IsoClean™ Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos. Tyvek™ IsoClean™ También es transpirable y no suelta pelusa.
Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios (código de opción WS) han sido esterilizados mediante irradiación gamma. Están doblados para facilitar su colocación aséptica y empaquetados en un ISO sala limpia clase 5 Todo DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios estériles (código de opción WS) se envasan en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia. El sistema de embalaje sirve como elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al trasladar prendas a áreas limpias. Los accesorios se empaquetan individualmente y se agrupan en una bolsa exterior.
Prendas y accesorios fabricados con materiales estériles Tyvek™ IsoClean™ Se utilizan normalmente en salas blancas de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Extra grande
Material Tyvek
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Top elástico con lazos en los tobillos
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Partículas secas, Salpicaduras
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados