Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Batas de laboratorio IC 270B WS, estériles, con doble bolsa
BIOPHARMA
Código de producto. 17879323
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17879323 Grande paquete de 30
17899313 Pequeño paquete de 30
17819323 Mediano paquete de 30
17859323 Extra grande paquete de 30
17879313 - paquete de 30
17869313 XXXL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17879323 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560761
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las batas de laboratorio esterilizadas con rayos gamma con cuello ribeteado están dobladas de forma especial y presentan costuras internas ribeteadas, muñecas tunelizadas y un cierre a presión en la parte delantera.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
  • Costuras internas selladas
  • Elástico tunelizado en las muñecas
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo fácilmente.
Tyvek™ IsoClean™ Ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado. Tyvek™ IsoClean™ Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos. Tyvek™ IsoClean™ También es transpirable y no suelta pelusa.
Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios (código de opción WS) han sido esterilizados mediante irradiación gamma. Están doblados para facilitar su colocación aséptica y empaquetados en un ISO sala limpia clase 5 Todo DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios estériles (código de opción WS) se envasan en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia. El sistema de embalaje sirve como elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al trasladar prendas a áreas limpias. Los accesorios se empaquetan individualmente y se agrupan en una bolsa exterior.
Prendas y accesorios fabricados con materiales estériles Tyvek™ IsoClean™ Se utilizan normalmente en salas blancas de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio para entornos controlados
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Tyvek
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Resistencia Partículas, Salpicadura de líquido ligero
N.º de bolsillos Ninguno
Sin látex Sí