Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ Isoclean™ IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Código de producto. 17712309
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17712309 Pequeño paquete de 20
17722309 M paquete de 20
17732309 L paquete de 20
17742309 XL paquete de 20
17752309 2XL paquete de 20
17762309 3XL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17712309 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15504971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.38€
    352.42€ / paquete de 20
    Ahorro 164.96€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Monos limpios y esterilizados mediante rayos gamma que incorporan cubrebotas con una suela Gripper™
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
  • La capucha se ajusta a una máscara médica y tiene lazos
  • Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
  • Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
  • El sistema de envasado sirve como elemento clave para la reducción del riesgo de contaminación al transferir prendas a zonas limpias
  • Muy usado en salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Botas acopladas
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Estilo de la parte posterior Cintura elástica en la espalda
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5
Certificaciones/conformidad (Europa) Certificado CE según Reglamento (UE) 2016/425_ Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 5-B y 6-B; EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radiactiva) Adecuado para su uso en GMP clase A/B