Learn More
DuPont™ Bata IsoClean™ Tyvek™
Código de producto. 15591965 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: Universal
Código de producto.
15591965 Tamaño: Universal
1 options
Código de producto. 15591965 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13395998
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Gown is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibers down to 1μ in size.
  • General protection with serged seams
  • Bound neck with ties
  • Knit cuff
  • Bound ties originating at centre front waist
  • White
  • Universal sizing
  • Bulk packaged in double transparent poly liners
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments
Longitud (imperial) 38.9 in.
Longitud (métrico) 99 cm
Tipo de producto Protective Gown
Material Flashspun HDPE
Color Blanco
Tipo de tapón Bound Ties
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Knit
Tipo de costura Serged
Certificaciones/conformidad PPE Category 1