Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Bata de quimioterapia
Código de producto. 17866865
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17866865 Mediano paquete de 30
17876865 XS paquete de 30
17856865 Pequeño paquete de 30
17836865 Grande paquete de 30
17846865 Extra grande paquete de 30
17826865 XXL paquete de 30
17886865 XXXL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17866865 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15542353
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vestido con cuello, cierre de velcro en el cuello, costuras remalladas, puños de punto y lazos ribeteados en la cintura que parten de laterales elásticos. No han sido procesados en limpio ni esterilizados.
  • Disponible en tallas XS a 3X
  • La mayor longitud de la falda garantiza protección contra la exposición frontal. La apertura en el cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.
  • Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
  • Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado.
  • Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos no peligrosos a base de agua.
  • Fabricado en un entorno controlado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Mediano
Tipo de producto Bata para entornos controlados
Material Polietileno
Color Blanco
Tipo de tapón Velcro
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Tejido
Sin látex Sí
Estilo de manga Manga larga