Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Bata de quimioterapia
Descripción
- Disponible en tallas XS a 3X
- La mayor longitud de la falda garantiza protección contra la exposición frontal. La apertura en el cierre posterior aumenta la comodidad del usuario.
- Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
- Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado.
- Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos no peligrosos a base de agua.
- Fabricado en un entorno controlado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Tipo de producto | Bata para entornos controlados |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Velcro |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Sin látex | Sí |
| Estilo de manga | Manga larga |
| Mostrar más |