Learn More
DuPont™ Gorros Tyvek™ IsoClean™
Código de producto. 15505859 Tienda DuPont Productos
Código de producto. 15505859 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D14246919
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. Los gorros esterilizados Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ son permeables al aire y al vapor de agua, pero repelen los aerosoles y los líquidos con base acuosa. Ofrecen una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta 1 μ de tamaño) y un nivel ultrabajo de generación de pelusas.
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant Caps are permeable to both air and water vapor, yet repel water-based liquids and aerosols. They offer an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and are ultra-low-linting.
  • Las costuras dobles tienen varios hilos entrelazados que se cosen alrededor de los bordes del material para crear una costura resistente a las fisuras
  • Abertura con 21.5 in. de diámetro
  • Banda para la cabeza elástica
  • Tamaño único para prácticamente todas las tallas
  • Envasados a granel y sin esterilizar en revestimientos de polímeros transparentes dobles
  • Se utilizan en los sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gorro de protección
Tamaño Universal
Material HDPE no tejido Tyvek™
Color Blanco
Desechables Sí
Modelo D14246919
Tipo de costura Costuras dobles
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Adecuado para su uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9), EPI de Categoría I
Tipo de empaquetado Embalaje a granel
Cantidad 250/paq.
Diámetro (métrico) 55 mm (estirado)
Para utilizar con (aplicación) Sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, otros entornos críticos o controlados
Mostrar más Show Less