Learn More
DuPont™ Chaqueta Tyvek 500
Código de producto. 12683690 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12683690 Medio paquete de 50
12633690 XL paquete de 50
12663690 2XL paquete de 50
12673690 Grande paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12683690 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13496063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.73€
    387.86€ / paquete de 50
    Ahorro 36.87€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La camisa con capucha DuPont™ Tyvek™ 500 está compuesta de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equili
  • Especialmente diseñados para su uso con prendas Tyvek™
  • Fabricado en HDPE no tejido
  • Costuras internas
  • Cierre frontal
  • Cara y muñecas elásticas
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Medio
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Certificaciones/conformidad EN 1149-5
Tipo de costura Cosido (interno)
Tipo de producto Chaqueta con capucha resistente a productos químicos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchos otros