Learn More
Keystone Cleanroom Products Fundas de transferencia Tyvek™ Fitzmill con respiradero en la parte superior del panel
BIOPHARMA
Código de producto. 17798417 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 40 in.
30 x 46 in.
Tipo de tapón:
Amarre
Bloqueo de cuerpo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de tapón unitSize
17798417 30 x 46 in. Bloqueo de cuerpo paquete de 50
17708427 30 x 40 in. Bloqueo de cuerpo paquete de 50
17718427 30 x 46 in. Amarre paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17798417 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor FITZTWPPBL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las fundas de transferencia Fitzmill con respiradero en la parte superior del panel ayudan a la transferencia de polvos utilizados durante la producción.
  • Diseñadas con una funda interior y una falda exterior transpirable para garantizar que el producto se mueva con precisión al receptáculo, al tiempo que se minimiza el polvo o el reflujo que puede ocurrir cuando se utilizan revestimientos de bidón de plástico como conexión
  • Las fundas son desechables, pero lo suficientemente resistentes para utilizarse como fundas dedicadas a un producto en particular y reutilizarse muchas veces antes de desecharlas
  • Revestidas individualmente con polietileno y etiquetadas para facilitar la identificación
  • Instalación sencilla para una persona: no se necesitan herramientas con enlace de caucho ajustable y cierre de cinch para un ajuste seguro
  • La combinación de materiales permite una desgasificación óptima
  • Minimiza los residuos por dispersión innecesaria del producto en todas las instalaciones
  • Reduce la exposición del operador y la limpieza de la habitación
  • La Tyvek™ antiestática reduce los riesgos de chispazos y explosiones
  • Elimina la necesidad de lavado, validación de limpieza y reparaciones comunes con las fundas de tela
  • La tela es resistente a desgarros y punciones
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO-6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Bloqueo de cuerpo
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de polvos
Para utilizar con (equipo) Tambor de 22,71 l (55 galones)
Material Polipropileno, 1422A Tyvek
Dimensiones (L x An) 30 x 46 in.
Longitud (imperial) 30 in
Anchura (imperial) 46 in
Tipo de producto Manguito de transferencia
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (métrico) 117 cm