Learn More
Keystone Cleanroom Products Fundas de transferencia Tyvek™ Fitzmill con respiradero en la parte superior del panel
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Diseñadas con una funda interior y una falda exterior transpirable para garantizar que el producto se mueva con precisión al receptáculo, al tiempo que se minimiza el polvo o el reflujo que puede ocurrir cuando se utilizan revestimientos de bidón de plástico como conexión
- Las fundas son desechables, pero lo suficientemente resistentes para utilizarse como fundas dedicadas a un producto en particular y reutilizarse muchas veces antes de desecharlas
- Revestidas individualmente con polietileno y etiquetadas para facilitar la identificación
- Instalación sencilla para una persona: no se necesitan herramientas con enlace de caucho ajustable y cierre de cinch para un ajuste seguro
- La combinación de materiales permite una desgasificación óptima
- Minimiza los residuos por dispersión innecesaria del producto en todas las instalaciones
- Reduce la exposición del operador y la limpieza de la habitación
- La Tyvek™ antiestática reduce los riesgos de chispazos y explosiones
- Elimina la necesidad de lavado, validación de limpieza y reparaciones comunes con las fundas de tela
- La tela es resistente a desgarros y punciones
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO-6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Bloqueo de cuerpo |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de polvos |
| Para utilizar con (equipo) | Tambor de 22,71 l (30 galones) |
| Material | Polipropileno, 1422A Tyvek |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 40 in. |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Anchura (imperial) | 40 in |
| Tipo de producto | Manguito de transferencia |
| Mostrar más |