Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Bata TY703S ES
Código de producto. 30305935
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30305935 Pequeño paquete de 30
30305901 Mediano paquete de 30
30305906 Grande paquete de 30
30305899 XS paquete de 30
30305930 XXL paquete de 30
30305890 XXXL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30305935 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15570300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.95€
    199.41€ / paquete de 30
    Ahorro 78.54€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Vestido con cuello y cierre de velcro en el neck. Costuras remalladas. Puños de punto. Lazos unidos en la cintura que parten de laterales elásticos.
  • DuPont™ Tyvek™ Bata 500 ES. Disponible en tallas SM a 3X. Vestido con cuello y cierre de velcro en el neck. La mayor longitud de la falda garantiza protección contra la exposición frontal. La apertura en el cierre posterior aumenta la comodidad del usuario. Costuras remalladas. Puños de punto. Lazos unidos en la cintura que parten de laterales elásticos.
  • Tyvek™ Las prendas están compuestas de polietileno de alta densidad hilado flash, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Aplicaciones de Tyvek™ La bata ES 500 incluye tareas rutinarias en situaciones de bajo riesgo, o cuando el riesgo está definido, en el contexto de BSL3 o menos, y baja exposición a fluidos corporales: transporte de pacientes infectados, pruebas, triaje de pacientes, preparación de campos de refugiados, rescate de personas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Equipos de servicios de emergencia
Longitud (imperial) 47,24 in
Longitud (métrico) 120 cm
Modelo Vestido con cuello y cierre de velcro en el cuello.
Anchura (imperial) 22,83 in
Anchura (métrico) 58 cm
Material Polietileno
Color Blanco
Tipo de tapón Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Desechables Un solo uso