Learn More
TYRP1 Antibody (TA99) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18499051 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499051 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18499051 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2347200.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    611.10€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 35.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Mouse Monoclonal Antibody
TYRP1 Monoclonal specifically detects TYRP1 in Human, Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TYRP1
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TA99
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1 μg/mL, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen b-PROTEIN, CAS25,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase, Catalase B, CATB, EC 1.14.18, EC 1.14.18.-, EC 1.14.18.1, Glycoprotein 75, GP75DHICA oxidase, Melanoma antigen gp75, TRP-1, TRPTYRP, tyrosinase-related protein 1TRP1, TYRRP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SK-MEL-23 cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7306
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ