missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosylprotein Sulfotransferase 1/TPST1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Tyrosylprotein Sulfotransferase 1/TPST1 Polyclonal antibody specifically detects Tyrosylprotein Sulfotransferase 1/TPST1 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Tyrosylprotein Sulfotransferase 1/TPST1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 2.8.2.20, protein-tyrosine sulfotransferase 1, tyrosylprotein sulfotransferase 1TPST-1, tyrosylprotein sulfotransferase-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-75 of human Tyrosylprotein Sulfotransferase 1/TPST1 (NP_003587.1). MVGKLKQNLLLACLVISSVTVFYLGQHAMECHHRIEERSQPVKLESTRTTVRTGLDLKANKTFAYHKDMPLIFIG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?