Learn More
Tyrosine kinase inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16486677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16486677 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16486677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10421
MedChemExpress Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.
Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrosine kinase inhibitor
CAS 1021950-26-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31FN6O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (78.42 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1)F)C2(CC2)C(NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C(NC(C(NCCN6CCOCC6)=O)=C5)=NC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 586.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.61
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease