Learn More
Tyrosine kinase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16450619
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450619 1 mg 1 miligramo
16445677 5 mg 5 miligramos
16422938 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450619 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100315
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.
Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrosine kinase-IN-1
CAS 705946-27-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28FN5O
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (140.28 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC3CCN(CC)CC3)C=C2)/C1=C(C4=CC=CC(F)=C4)/C5=NC=C(C)N5
Peso molecular (g/mol) 445.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.53
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation