Learn More
asecos™ Armario de seguridad tipo 90 V-CLASSIC-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17815814 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Estante de bandeja
Estante de bandeja con caja de almacenamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17815814 Estante de bandeja con caja de almacenamiento cada uno
17805814 Estante de bandeja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 17815814 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 4028500540498
Solo para uso en interiores
El gabinete MULTIRISK de asecos™ Para el almacenamiento seguro, flexible y energéticamente sostenible de diversos materiales peligrosos en un solo armario.
Función/estructura
  • Construcción especial resistente al fuego: La construcción especial y completamente ignífuga del armario MULTIRISK Tipo 90 ofrece, por primera vez, la posibilidad de almacenar sustancias peligrosas corrosivas y tóxicas de forma protegida contra incendios.
  • De esta forma, el armario no solo garantiza el almacenamiento seguro de diferentes materiales peligrosos en las operaciones diarias, sino que también proporciona la máxima protección a los usuarios y a las fuerzas de rescate en caso de incendio.
  • Bloqueo: Para proteger contra el uso no autorizado, el armario se puede bloquear de forma segura.
  • El indicador rojo/verde integrado muestra rápidamente el estado de bloqueo.
  • El armario se puede integrar en sistemas de cierre existentes sustituyendo el cilindro de perfil in situ.
  • Visión general y acceso cómodos: El usuario del armario no tiene ninguna restricción a la hora de decidir qué tipos de materiales peligrosos se almacenarán en los dos compartimentos de almacenamiento.
  • Ambos cajones verticales se pueden utilizar por igual gracias al concepto de ventilación y al equipamiento interior uniforme.
  • Niveles de almacenamiento sin metal: Cada nivel de almacenamiento está equipado con un estante de bandeja hecho de PE resistente a productos químicos y el cliente puede ajustar su altura en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
  • Las bandejas de polietileno son fáciles de quitar, por ejemplo, para limpiarlas o en caso de fugas.
  • Integración y aprovechamiento óptimo del espacio: La solución de almacenamiento que ahorra espacio con un gran volumen de almacenamiento es ideal para la instalación junto a vitrinas de gases con un ancho de solo 60 cm y una profundidad de 86 cm.
  • Ventilación técnica: Los vapores de materiales peligrosos se capturan en cada nivel de almacenamiento dentro del armario y se pueden extraer directamente a través de los conductos de aire integrados listos para la conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico.
  • Se evita de forma segura la posible formación de atmósferas explosivas o vapores nocivos.
Certificados
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad con DIN EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración Por puerta: 1 x bandeja con compartimento de almacenamiento (chapa de acero con recubrimiento en polvo), 3 x bandeja sin metal, 4 x inserto perforado (PP), 1 x sumidero de recogida inferior (PE)
Fondo interior (imperial) 306,69 in.
Dimensiones interiores (F x An x Al) 779 x 506 x 1750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 860 x 600 x 1966 mm
Modelo de puerta Cajón vertical
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento sin restricciones de una variedad de materiales peligrosos en áreas de trabajo
Altura (imperial) interior 688,98 in.
Incluye Estante de bandeja con caja de almacenamiento
Capacidad portante 30 kg
Modelo V90.196.060.MV.2VD:0012
N.º de puertas 2
N.º de estantes 8
Tipo de estante Estante de bandeja, estante de bandeja con caja de almacenamiento
Peso (imperial) 1020.74 lb.
Peso (métrico) 463 kg
Anchura (imperial) interior 199,21 in
Color Blanco
Fondo exterior (imperial) 338,583 in.
Altura exterior (imperial) 774,02 in.
Altura de la abertura (métrico) 1750 mm
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables
Anchura (imperial) exterior 236,22 in.