Descripción
LAG-3 Monoclonal specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LAG-3 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 874528 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627 |
| Mostrar más |