missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXNL4B Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30582343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30582343 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30582343 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345676MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TXNL4B Polyclonal antibody specifically detects TXNL4B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TXNL4B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Dim1-like protein, Dim2, DLPthioredoxin-like protein 4B, FLJ20511, thioredoxin-like 4B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno thioredoxin-like 4B. (Uniprot# Q9NX01)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54957
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.