Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Placas de qPCR en tiempo real, 96 pocillos - Placas de qPCR
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Pozos blancos para mejor reflexión.
- Alta estabilidad mecánica.
- Sellado eficaz mediante bordes elevados del pozo.
- Marcos con faldón y semifaldón.
- Transferencia de calor óptima gracias al espesor de pared reducido.
- Esterilizable en °autoclave (121 C, 20 min.).
- Disponible en lote certificado PCR limpio y Eppendorf Grado de ADN forense para pureza probada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 10 x Envuelto individualmente en blíster |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa PCR |
| Estilo de falda | Con semifaldón |
| Material | Polipropileno, Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 250 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |