Learn More
Tween™ 80, Puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10498800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10498800 1 kg 1 KG
1 options
Código de producto. 10498800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/4203/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
1 kg, frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
CAS 9005-65-6
Forma física Líquido
pH 6
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 604.82