Learn More
Tween™ 80 (polisorbato), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10311091 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10311091 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10311091 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7394.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.97€
    118.76€ / 500 ml
    Ahorro 28.21€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 9005-65-6
Punto de ebullición ∼100 °C (1013 hPa)
Punto de fusión -21 °C
Densidad 1,062 g/cm³ (20 °C)
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >de 149 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Número MDL MFCD00082107
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 604.82