Learn More
Tween™80, ácido oleico al ∽75 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483601 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 L
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483601 0.5 L 500 ml
11493601 1 L 1 litro
11451981 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483601 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210317090
CAS 9005-70-3
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD01779641
Clave InChI ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinónimo Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tween 80
Color Amarillo
Forma física Líquido
Densidad 1.08g/mL
Cantidad 0.5 L
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽75%