Learn More
Melford Preadolescente de 80 años
Código de producto. 30018674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018674 1 L 1 litro
30018675 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018674 Proveedor Melford N.º de proveedor P203901000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Composición de ácidos grasos:
Ácido láurico: Aproximadamente el 50%
Equilibrio: Ácidos mirístico, palmítico y esteárico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate)
CAS 9005-65-6
Cantidad 1 L