Specifications
| Color | Amarillo |
| CAS | 9005-66-7 |
| Forma física | Líquido viscoso |
| Punto de fusión | 0.1°C |
| pH | 6 |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 |
| Viscosidad | ≈200 at 50°C |
| Número MDL | MFCD00165345 |
| Show More |