Especificaciones
| CAS | 9005-64-5 |
| Densidad | 1,1 g/cm³ (20 °C) |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | C58H114O26 |
| Número MDL | MFCD00165986 |
| Sinónimo | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
| Peso molecular (g/mol) | 1227.53 |