Learn More
Polisorbato 20, 100 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11491622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11491622 100 g
1 options
Código de producto. 11491622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04806576
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El polisorbato 20 se utiliza como agente emulsionante para la preparación de emulsiones estables de aceite en agua en productos farmacéuticos, cosméticos y compuestos de limpieza. El polisorbato 20 se ha utilizado en la preextracción de membranas para eliminar proteínas periféricas (se utiliza al 2% para la extracción de proteínas unidas a la membrana).
El polisorbato  20 se ha utilizado como agente bloqueador para inmunoensayos basados en membrana a una concentración típica del 0,05%. Se puede utilizar para lisar células de mamíferos a una concentración de 0,05 a 0,5%. Es un detergente no iónico ampliamente utilizado en aplicaciones bioquímicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
CAS 9005-64-5
Cantidad 100 g
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • POLYSORBATE 20
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tween 20