Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Código de producto. 11417160 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417160 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11417160 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11TWEEN201
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
TWEEN 20, reactivo de biología molecular, líquido amarillo pálido viscoso
  • TWEEN 20 es un detergente no iónico ampliamente utilizado en aplicaciones bioquímicas, como agentes emulsionantes para la preparación de emulsiones estables de aceite en agua.
  • Se ha utilizado en la preextracción de membranas para eliminar proteínas periféricas.
  • TWEEN 20 se ha utilizado como agente bloqueante para inmunoensayos basados en membrana a una concentración típica del 0,05 %.
  • TWEEN 20 se puede utilizar para lisar células de mamíferos a una concentración del 0,05 al 0,5 %. TWEEN 20 es un éster de sorbitol de polioxietileno.
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Color Amarillo pálido
Forma física Líquido
Punto de ebullición >100 °C (documentación)
Densidad 1.09 - 1.12(25 °C)
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >230 °F/ >110 °C (Lit.)
Índice de refracción < 1,33 hPa (< 1,00 mmHg, Lit.)
Gravedad específica 1.08 - 1.13
Viscosidad Brookfield Viscosidad: 370-430 cps (25 °C, ordenado, Lit.)
Agua ≤3 %
Información de solubilidad Soluble en agua (100mg/mL).
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tween 20, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.