Learn More
TUSC3 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18620811 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620811 0.02 mL 0.02 ml
18601461 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18620811 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2932230.02ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TUSC3 Polyclonal specifically detects TUSC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TUSC3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen D8S1992, M33, N33MRT7MGC13453, oligosaccharyltransferase 3 homolog A, OST3A, Protein N33, Putative prostate cancer tumor suppressor, tumor suppressor candidate 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-200 of human TUSC3 (NP_839952.1). QKKKENLLAEKVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVFQQLNMNSAPTFMHFPPKGRPKRADTFDLQRIGFAAEQLAKWIADRTDVHIRVFRPPNYSG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG