Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-33-7 |
| Fórmula molecular | W |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011461 |
| Clave InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [W] |
| Nombre IUPAC | tungsteno |
| Solvent or Matrix | Amoníaco |
| Mostrar más |