Learn More
Tungsteno para AAS 1 g/l matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12973235 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12973235 500 mL 500 ml
12963235 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12973235 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 066 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    57.77€ / 500 ml
    Ahorro 18.73€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0,002 g/L
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
Solvent or Matrix Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno en trazas
Cantidad 500 mL