Learn More
Tulrampator, MedChemExpress
Código de producto. 16420597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420597 50 mg 50 miligramos
16416987 5 mg 5 miligramos
16415196 100 mg 100 miligramos
16404268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16420597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109046
MedChemExpress Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tulrampator
CAS 1038984-31-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17FN4O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo CX-1632
Información de solubilidad DMSO : 21.67 mg/mL (56.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1CC1)CO2)C3=C2C=C4C(N=NN(CCC5=CC(F)=CC=C5)C4=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 380.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.37
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation