Learn More
TUG-770, MedChemExpress
Código de producto. 16489297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489297 5 mg 5 miligramos
16466748 10 mg 10 miligramos
16462827 50 mg 50 miligramos
16416886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15697
MedChemExpress TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.
TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TUG-770
CAS 1402601-82-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14FNO2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.39 mM)
SMILES FC1=C(CCC(O)=O)C=CC(C#CC2=C(CC#N)C=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 307.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.32
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism