Learn More
Tucidinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16483006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483006 25 mg 25 miligramos
16455186 100 mg 100 miligramos
16450587 50 mg 50 miligramos
16446977 5 mg 5 miligramos
16434258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109015
MedChemExpress Tucidinostat (Chidamide) is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor, with IC50s of 95, 160, 67 and 78 nM, less active on HDAC8 and HDAC11 (IC50s, 733 nM, 432 nM, respectively), and shows no effect on HDAC4/5/6/7/9.
Tucidinostat (Chidamide) is a potent and orally bioavailable HDAC enzymes class I (HDAC1/2/3) and class IIb (HDAC10) inhibitor, with IC50s of 95, 160, 67 and 78 nM, less active on HDAC8 and HDAC11 (IC50s, 733 nM, 432 nM, respectively), and shows no effect on HDAC4/5/6/7/9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tucidinostat
CAS 1616493-44-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19FN4O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Chidamide HBI-8000 CS 055
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.07 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(CNC(/C=C/C2=CN=CC=C2)=O)C=C1)NC(C=CC(F)=C3)=C3N
Peso molecular (g/mol) 390.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death