Descripción
Tubulin Beta 4 Polyclonal specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Tubulin Beta 4 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Tubulin Beta 4. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |