Learn More
Cytiva Conector de tubos para uso con bomba peristáltica P-1
Código de producto. 11300082 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11300082 1,5 mm paquete de 6
1 options
Código de producto. 11300082 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19215001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la conexión de tubos capilares de 1,8 mm de DE/1,5 mm de DI con la bomba peristática P-1.
Instrucciones para la conexión de tubos capilares:
  1. Corte el tubo limpiamente en un ángulo de 45°
  2. Retire la tuerca del tornillo y deslícela sobre el tubo
  3. Retire el tapón de sellado
  4. Empuje el tubo a través del tapón de sellado hasta que sobresalga aproximadamente 1 cm
  5. Asiente el tubo en la tetina: deslice el tapón de sellado a lo largo del tubo y dentro de la tetina
  6. Apriete el conector con la mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conectores para tubos
Diámetro exterior (métrico) 1,8 mm
Conexiones Escalonado
Material Polipropileno, POM Caucho fluorado
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (equipo) Bomba peristáltica P-1