Descripción
La guía se puede colocar a diferentes alturas para albergar tubos de distintas longitudes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para tubos |
| Cantidad de embalaje | 2/pack |
| Incluye | Soporte para tubos y guía |
| Para utilizar con | Frac-900 |